Anti-ATM Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2C1 (1A1)]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB78-100EA 800 EUR InStock
ABCAAB78-100
Anti-ATM Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2C1 (1A1)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATM (ataxia telangiectasia mutated)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C1 (1A1)
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité