Anti-MRE11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12D7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB214-100EA 470 EUR InStock
ABCAAB214-100
Anti-MRE11A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12D7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MRE11A (MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae))
Clonality: monoclonal
Clone: 12D7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité