Anti-ITGA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 44H6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB220-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB220-100
Anti-ITGA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 44H6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA4 (integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor))
Clonality: monoclonal
Clone: 44H6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité