Anti-Nuclear Matrix Protein p84 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB487-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB487-100
Anti-Nuclear Matrix Protein p84 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nuclear Matrix Protein p84
Clonality: monoclonal
Clone: 50000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité