Anti-Cytokeratin 7+17 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: C-46]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB670-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB670-100
Anti-Cytokeratin 7+17 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: C-46]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 7+17
Clonality: monoclonal
Clone: C-46
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité