Anti-SAA@ Mouse Monoclonal Antibody [clone: 115]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB687-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB687-100
Anti-SAA@ Mouse Monoclonal Antibody [clone: 115]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SAA@ (serum amyloid A1 cluster)
Clonality: monoclonal
Clone: 115
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité