Anti-Cytokeratin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MNF116]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB756-500EA 575 EUR InStock
ABCAAB756-500
Anti-Cytokeratin Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MNF116]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin
Clonality: monoclonal
Clone: MNF116
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité