Anti-MelanA Mouse Monoclonal Antibody [clone: A103]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB785-500EA 560 EUR InStock
ABCAAB785-500
Anti-MelanA Mouse Monoclonal Antibody [clone: A103]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MelanA
Clonality: monoclonal
Clone: A103
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité