Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PG-M1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB844-6EA 560 EUR InStock
ABCAAB844-6
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PG-M1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD68 (CD68 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: PG-M1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité