Anti-KRT20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ks20.8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB854-500EA 575 EUR InStock
ABCAAB854-500
Anti-KRT20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ks20.8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT20 (keratin 20)
Clonality: monoclonal
Clone: Ks20.8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité