Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE1+AE3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB961-6EA 585 EUR InStock
ABCAAB961-6
Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AE1+AE3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: pan Cytokeratin
Clonality: monoclonal
Clone: AE1+AE3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité