Anti-Insulin Receptor beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 18-44]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB983-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB983-50
Anti-Insulin Receptor beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 18-44]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Insulin Receptor beta
Clonality: monoclonal
Clone: 18-44
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité