Anti-Hepatitis G Virus Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB1037-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB1037-50
Anti-Hepatitis G Virus Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis G Virus
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: unknown
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité