Anti-FYN Mouse Monoclonal Antibody [clone: FYN-01]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB1881-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB1881-100
Anti-FYN Mouse Monoclonal Antibody [clone: FYN-01]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FYN (FYN oncogene related to SRC, FGR, YES)
Clonality: monoclonal
Clone: FYN-01
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité