Anti-IgG3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB1928-500EA 530 EUR InStock
ABCAAB1928-500
Anti-IgG3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5G12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG3
Clonality: Monoclonal
Clone: 5G12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité