Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-06]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2211-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB2211-100
Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-06]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA2B (integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41))
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-06
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité