Anti-Prostate Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: A67-B/E3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2218-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB2218-100
Anti-Prostate Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: A67-B/E3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Prostate Specific Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: A67-B/E3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité