Anticorps monoclonal de souris anti-TNFSF10 [clone : 2E5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2219-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB2219-100
Anticorps monoclonal de souris anti-TNFSF10 [clone : 2E5]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : TNFSF10 (superfamille du facteur (ligand) de nécrose tumorale, membre 10)
Clonalité : Monoclonal
Clone: 200000
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité