Anti-TGM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CUB 7402]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2386-500EA 495 EUR InStock
ABCAAB2386-500
Anti-TGM2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CUB 7402]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TGM2 (transglutaminase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: CUB 7402
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité