Anti-Heparan Sulphate Proteoglycan (Large) Rat Monoclonal Antibody [clone: A7L6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2501-50EA 575 EUR InStock
ABCAAB2501-50
Anti-Heparan Sulphate Proteoglycan (Large) Rat Monoclonal Antibody [clone: A7L6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Heparan Sulphate Proteoglycan (Large)
Clonality: monoclonal
Clone: A7L6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité