Anti-Blood Group A, B and H Antigens Mouse Monoclonal Antibody [clone: HE-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2523-1EA 510 EUR InStock
ABCAAB2523-1
Anti-Blood Group A, B and H Antigens Mouse Monoclonal Antibody [clone: HE-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Blood Group A, B and H Antigens
Clonality: monoclonal
Clone: HE-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité