Anti-CD98 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-108]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2528-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB2528-100
Anti-CD98 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-108]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD98
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-108
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité