Anti-Hepatitis C Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 1F6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2587-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB2587-50
Anti-Hepatitis C Virus Core Antigen Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 1F6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus Core Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 1F6
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité