Anti-Adenovirus type 1 hexon E11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-M-13]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2596-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB2596-100
Anti-Adenovirus type 1 hexon E11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-M-13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Adenovirus type 1 hexon E11
Clonality: monoclonal
Clone: 1-M-13
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité