Anti-EIF4EBP1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2606-50EA 585 EUR InStock
ABCAAB2606-50
Anti-EIF4EBP1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF4EBP1 (eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité