Anti-Hepatitis B Virus X antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: X36C]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2741-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB2741-100
Anti-Hepatitis B Virus X antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: X36C]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B Virus X antigen
Clonality: monoclonal
Clone: X36C
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité