Anti-HSPA13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2787-250EA 620 EUR InStock
ABCAAB2787-250
Anti-HSPA13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5A5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA13 (heat shock protein 70kDa family, member 13)
Clonality: monoclonal
Clone: 5A5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité