Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2790-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB2790-100
Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPB1 (heat shock 27kDa protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: G3.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité