Anti-alpha Adaptin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC1-M11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2807-500EA 560 EUR InStock
ABCAAB2807-500
Anti-alpha Adaptin Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC1-M11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: alpha Adaptin
Clonality: monoclonal
Clone: AC1-M11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité