Anti-KPNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2811-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB2811-100
Anti-KPNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KPNB1 (karyopherin (importin) beta 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 3000000000
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité