Anti-SERCA1 ATPase Mouse monoclonal antibody [clone: IIH11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2818-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB2818-100
Anti-SERCA1 ATPase Mouse monoclonal antibody [clone: IIH11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERCA1 ATPase
Clonality: monoclonal
Clone: IIH11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité