Anti-CALM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2860-200EA 560 EUR InStock
ABCAAB2860-200
Anti-CALM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CALM1 (calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta))
Clonality: monoclonal
Clone: 2D1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité