Anti-beta Sodium Potassium ATPase Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: M17-P5-F11]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2873-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB2873-100
Anti-beta Sodium Potassium ATPase Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: M17-P5-F11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: beta Sodium Potassium ATPase
Clonality: monoclonal
Clone: M17-P5-F11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité