Anti-Prion protein PrP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7B6+D2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2882-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB2882-100
Anti-Prion protein PrP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7B6+D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Prion protein PrP
Clonality: monoclonal
Clone: 7B6+D2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité