Anti-PSMD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB2941-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB2941-100
Anti-PSMD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PSMD1 (proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité