Anti-Glucocorticoid Receptor alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB3580-50EA 585 EUR InStock
ABCAAB3580-50
Anti-Glucocorticoid Receptor alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glucocorticoid Receptor alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité