Anti-NDC80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB3613-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB3613-100
Anti-NDC80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NDC80 (NDC80 kinetochore complex component)
Clonality: monoclonal
Clone: 9G3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité