Anti-Secretory Component Glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: SC-05]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB3924-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB3924-100
Anti-Secretory Component Glycoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: SC-05]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Secretory Component Glycoprotein
Clonality: monoclonal
Clone: SC-05
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité