Anti-CCNE1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: HE12]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB3927-500EA 0 EUR InStock
ABCAAB3927-500
Anti-CCNE1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: HE12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCNE1 (cyclin E1)
Clonality: monoclonal
Clone: HE12
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité