Anti-LAT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NAP-07]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB3992-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB3992-100
Anti-LAT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NAP-07]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LAT2 (linker for activation of T cells family, member 2)
Clonality: monoclonal
Clone: NAP-07
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité