Anti-SYK Mouse Monoclonal Antibody [clone: SYK-01]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB3993-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB3993-100
Anti-SYK Mouse Monoclonal Antibody [clone: SYK-01]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYK (spleen tyrosine kinase)
Clonality: monoclonal
Clone: SYK-01
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité