Anti-ANAPC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4171-100EA 500 EUR InStock
ABCAAB4171-100
Anti-ANAPC7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANAPC7 (anaphase promoting complex subunit 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité