Anti-SA2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4463-50EA 585 EUR InStock
ABCAAB4463-50
Anti-SA2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SA2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité