Anti-CEACAM 5 + 6 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MUS]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4539-50EA 510 EUR InStock
ABCAAB4539-50
Anti-CEACAM 5 + 6 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MUS]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CEACAM 5 + 6
Clonality: monoclonal
Clone: MUS
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité