Anticorps polyclonal de chèvre anti-IFIH1
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4544-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB4544-100
Anticorps polyclonal de chèvre anti-IFIH1
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : IFIH1 (interféron induit par le domaine de l'hélicase C 1)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Chèvre
Isotype: IgG
Réactivité : Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité