Anti-PADI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 38H8]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4644-250EA 530 EUR InStock
ABCAAB4644-250
Anti-PADI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 38H8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PADI1 (peptidyl arginine deiminase, type I)
Clonality: monoclonal
Clone: 38H8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité