Anticorps polyclonal de lapin anti-MEK1+ MEK2
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4750-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB4750-50
Anticorps polyclonal de lapin anti-MEK1+ MEK2
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : MEK1 + MEK2
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris, rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité