Anti-ATG12 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4752-250EA 550 EUR InStock
ABCAAB4752-250
Anti-ATG12 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATG12 (autophagy related 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité