Anticorps polyclonal de lapin anti-RAF1
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4767-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB4767-50
Anticorps polyclonal de lapin anti-RAF1
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : RAF1 (homologue 1 de l'oncogène viral de la leucémie murine v-raf-1)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité