Anti-MAPK8/9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB4821-50EA 595 EUR InStock
ABCAAB4821-50
Anti-MAPK8/9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAPK8/9 (mitogen-activated protein kinase 8/9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité